Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® VV3, Vortexmixer
VWR® VV3, Vortexmixer
VV3 vortexmenger, CH-stekker
Catalogus # 444-0094
VWR® VV3, Vortexmixer
Catalogus # 444-0094
Leverancier:  
VWR® VV3, Vortexmixer
VWR® VV3, Vortexmixer
VV3 vortexmenger, CH-stekker
Product Details & Documents
Vortexmenger geschikt voor uiteenlopende toepassingen dankzij drie verwisselbare opzetstukken en diverse inzetstukken. Microbuisjes, microtiterplaten en zelfs erlenmeyers van 250 ml kunnen worden bevestigd door middel van de speciaal ontworpen riem. De opzetstukken klikken in elke positie veilig op het apparaat. De unit is stevig en voorzien van een coating van gegoten zink.
  • Klein en compact ontwerp
  • Groot snelheidsbereik, traploos instelbaar
  • Aanraak- of continue modus
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificeringen: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 21
Levering: Geleverd met standaard opzetstuk voor reageerbuisjes of kleine bekers.
Let op: * Afhankelijk van aanbouw en belading
** Gebruik in combinatie met 412-0101
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    VV3 vortexmenger, CH-stekker
  • Cat. No.:
    444-0094
  • Toerentalbereik:
    500 - 2500 min⁻¹
  • Schudbeweging:
    Cirkelbeweging
  • Model:
    VV3
  • b×d×h:
    127×149×136 mm
  • Max. inhoud:
    250 ml
  • Motorvermogen, opname/afgifte:
    58/10 W|58/10 W
  • Gewicht:
    4,5 kg
  • Cirkelbeweging:
    4 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Opzetstuk voor gebruik met een hand, 88 mm, rond met rubberen inzet
    Opzetstuk voor gebruik met een hand, 88 mm, rond met rubberen inzet
    412-0100
    Continugebruik of touch-modus
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 31,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Universeel opzetstuk, 150 mm, met rubberen inzet
    Universeel opzetstuk, 150 mm, met rubberen inzet
    412-0101
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 35,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reageerbuisjesopzetstuk, voor 54 microcentrifugeerbuisjes, 1,5/2,0 ml**
    Reageerbuisjesopzetstuk, voor 54 microcentrifugeerbuisjes, 1,5/2,0 ml**
    412-0102
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 81,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor 18 reageerbuisjes, 10 mm**
    Houder voor 18 reageerbuisjes, 10 mm**
    412-0103
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor 8 reageerbuisjes, 20 mm**
    Houder voor 8 reageerbuisjes, 20 mm**
    412-0106
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor 12 reageerbuisjes, 12 mm**
    Houder voor 12 reageerbuisjes, 12 mm**
    412-0104
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor 8 reageerbuisjes, 16 mm**
    Houder voor 8 reageerbuisjes, 16 mm**
    412-0105
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor erlenmeyers of rondbodemflessen, 100 tot 250 ml**
    Houder voor erlenmeyers of rondbodemflessen, 100 tot 250 ml**
    412-0107
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Standaard opzetstuk
    Standaard opzetstuk
    444-2748
    Continugebruik of touch-modus
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 14,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    441-0036
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €