Medium Swabs, CleanFoam®
Rechthoekige wattenstaafjes van medium schuim, TX712A, PP / schuim
Catalogus # TEXWTX712A_I
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
Product Details & Documents
Thermisch verlijmd wattenstaafje, ideaal voor toepassingen waarbij een hoge absorptie, lage deeltjesafgifte en een uniforme dispersie van solventen vereist zijn.
- Noodzakelijke zachtheid en beperkte wrijving beschermen delicate componenten
Packaging: Verwerkt in een cleanroom omgeving. Zak-in-zak verpakt.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Omschrijving:Rechthoekige wattenstaafjes van medium schuim, TX712A
- Seq:3
- Staafje/Kop:PP / schuim
- Breedte kop:13 mm
- Cat. No.:TEXWTX712A_I
- Breedte handgreep:5 mm
- Lengte handgreep:102 mm
- Lengte kop:26 mm