Cicloheximide
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # BMOL54646-3
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
- CAS-nummer:66-81-9
- Formule:C₁₅H₂₃NO₄
- MDL-nummer:MFCD00082346
- Molecular Weight:281.35 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-636-0
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g