Automatic burettes, Schilling pattern
50 ml, 0,10 ml
Catalogus # POUL1.06945
Leverancier: Poulten & Graf
Ga naar:
Product Details & Documents
AR-GLAS®, clear or amber, class B.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
- Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Certificeringen: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Specificaties
- Capaciteit:50 ml
- Indeling:0,10 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.