Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Electroden, Genepaddles

Electroden, Genepaddles

Genepaddles, peddels van 3×5 mm*
Catalogus # 732-0950
Leverancier:   BTX
Electroden, Genepaddles
Catalogus # 732-0950
Leverancier:  BTX
Electroden, Genepaddles
Electroden, Genepaddles

Genepaddles, peddels van 3×5 mm*

Price
659,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Genepaddles are non invasive, paddle-style, reusable electrodes designed for in vivo and in vitro applications, such as gene delivery (IVEGD) in mouse embryos. The electrodes are placed anterior and posterior to the embryo following injection of the molecule of interest, and an electroporation pulse is delivered.

  • Gold plated rectangular paddles, available in two sizes 3×5 mm or 5×7 mm
  • Genepaddles may be positioned in parallel at a predetermined gap in tissue using the Genetrode/Genepaddle holder

Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 200 V DC (do not use AC)

Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Pulse number range: 1 - 99 (depending on voltage and pulse length settings)

Genetrode™ holder electrode gap: 1 - 10 mm range.

Requires Genetrodes/Genepaddle holder, square post cables and coaxial banana plug cable.

Genetrode™ holder electrode gap: 1 - 10 mm range

Specificaties
  • Omschrijving:
    Genepaddles, peddels van 3×5 mm*
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Genetrode/Genepaddle houder
    Genetrode/Genepaddle houder
    732-0028
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 594,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Zwart met rode elektrode-aansluitkabel (banaan-banaan), 3 m, kan worden gebruikt met Genetrodes™, Genepaddles™ en platte elektrode voor celfusie
    Zwart met rode elektrode-aansluitkabel (banaan-banaan), 3 m, kan worden gebruikt met Genetrodes™, Genepaddles™ en platte elektrode voor celfusie
    BTXI45-0217
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 210,00 €