Formaldehyde 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Plastic bottle, 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Formaldehyde 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
N° de catalogue 5534.1000
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 50-00-0
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
- Numéro CAS:50-00-0
- Formule:CH₂O
- Numéro MDL:MFCD00003274
- Poids moléculaire:30.03 g/mol
- Température de stockage:Kamertemperatuur
- EINECS:200-001-8
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000)
Informations sur l'emballage
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (Formaldehyde):7 - 9 %
- pH (20°C):6.8 - 7.2
Spécifications
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 L
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.