Orders LinkContactUsLinkComponent
Blades
Blades
Scheermesjes, eenzijdig, Gem® Scientific, 3 facetten, ontvette roestvrijstalen achterzijde, 10 mesjes per dispenser, Roestvrij staal, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Catalogus # PERS62-0315
Leverancier:   PERSONNA MEDICAL
Blades
Catalogus # PERS62-0315
Leverancier:  PERSONNA MEDICAL
Blades
Scheermesjes, eenzijdig, Gem® Scientific, 3 facetten, ontvette roestvrijstalen achterzijde, 10 mesjes per dispenser, Roestvrij staal, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Single-use blades for a variety of applications.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Scheermesjes, eenzijdig, Gem® Scientific, 3 facetten, ontvette roestvrijstalen achterzijde, 10 mesjes per dispenser
  • l×b:
    38,1×19 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    02
  • Dikte:
    0,22 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.