Blades
Scheermesjes, eenzijdig, Gem® Scientific, 3 facetten, ontvette roestvrijstalen achterzijde, 10 mesjes per dispenser, Roestvrij staal, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Catalogus # PERS62-0315
Leverancier: PERSONNA MEDICAL
Ga naar:
Product Details & Documents
Single-use blades for a variety of applications.
Specificaties
- Omschrijving:Scheermesjes, eenzijdig, Gem® Scientific, 3 facetten, ontvette roestvrijstalen achterzijde, 10 mesjes per dispenser
- l×b:38,1×19 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Dikte:0,22 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.