Vials, pathological
28 ml, 27,5 mm, 82,5 mm, Universal
Catalogus # 215-3569
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Product Details & Documents
Soda glass.
Tubular vials complete with fitted white wadless polypropylene cap.
Specificaties
- Ø uitw.:27,5 mm
- Type:Universal
- Capaciteit:28 ml
- Hoogte:82,5 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.