Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petrischalen, PYREX®

Petrischalen, PYREX®

Petrischaal, glas, 80 mm, 20 mm, Niet steriel
Catalogus # 391-2024
Leverancier:   SciLabware
Petrischalen, PYREX®
Catalogus # 391-2024
Leverancier:  SciLabware
Petrischalen, PYREX®
Petrischalen, PYREX®

Petrischaal, glas, 80 mm, 20 mm, Niet steriel

Price
227,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents

PYREX®, borosilicate glass, with lid.

  • Chemically resistant
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Able to withstand repeated autoclaving
Specificaties
  • Ø:
    80 mm
  • Steriliteit:
    Niet steriel
  • Uitvoering:
    Petrischaal, glas
  • Hoogte:
    20 mm
  • Seq:
    03