Orders LinkContactUsLinkComponent
Aceton ≥99%
Glass bottle, 1.000 mL
Catalogus # L10407.AU
Ontvlambaar
Irriterend
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Aceton ≥99%
Catalogus # L10407.AU
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
CAS-nummer:  67-64-1
Aceton ≥99%
Aceton ≥99%
Glass bottle, 1.000 mL
CAS-nummer:  67-64-1
Price
36,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 67-64-1 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3590 Odour: Characteristic Melting Point: -94° Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 635680 Merck Reference: 14,66 UN No.: 1090 MDL No.: MFCD00008765
Synoniemen:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS-nummer:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • MDL-nummer:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck index:14,66
  • Kokend Pt:56 °C
  • Smelten Pt:–94 °C
  • Dichtheid:0,791
  • Flits Pt:–17 °C (1 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • BEREIKEN:01-2119471330-49
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1.000 mL
  • Cat. No.:
    L10407.AU
  • Milieu certificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Veiligere gezondheid van mens en milieu
Specificaties