Handheld refactometers
Product Details & Documents
Deze draagbare refractometers werken op basis van totale reflectie voor metingen in het laboratorium of in een productieomgeving. Dankzij een LCD-scherm met achtergrondverlichting en een intuïtief menusysteem kunnen de parameters in enkele seconden uitgevoerd worden. Het monster kan op de meetcel geplaatst worden of de sonde kan in de te meten vloeistof gedompeld worden.
- Automatische temperatuurcompensatie
- Te gebruiken als draagbaar of tafelmodel instrument
- Keuze: sensor in de vloeistof dompelen of het monster toevoegen aan de cel
- Opslag van maximaal 1100 resultaten en eenvoudige overdracht met IR-interface (adapter 635-0117 benodigd)
- Refracto GS heeft een prisma van saffier, en dus met extra groot bereik en snellere reactie
De resultaten kunnen weergegeven worden in verschillende standaardeenheden of in specifieke eenheden voor gepersonaliseerde toepassingen zoals wijn of antivriesvloeistof.
Delivery information: Geleverd in transportkoffer met software HelloCD™, 2 batterijen AAA, reinigingsdoekjes, 2 pipetten uit LDPE, 2 flessen uit PE en handleiding.
Specifications
- Model:30PX
- Meetbereik:0 - 85 °Bx ; 1,32 - 1,50 nD
- Resolutie:0,0001 nD
- Precisie:0,1 °Bx ; ±0,0005 nD
- Interfaces:Infrarood voor printer of PC
- Cat. No.:635-0445
- Bedrijfstemperatuur:10...40 °C
- Reactietijd:3 - 180 seconden
- Gewicht:250 g
- Elektrisch:Two AAA batteries