Group Lock Boxes, Portable
Group lock box, mild sheet steel, for approx. 40 padlocks, blauw, 227×89×152 mm
Catalogus # BRDY045190
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
For group lockout situations involving a large number of workers and equipment, lock boxes can offer a number of advantages over hasps.
- Made of mild sheet steel
- Slot in front allows keys to be inserted when box is locked
Can also be used as a lock storage box holding up to 40 padlocks.
Documents
Specificaties
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Group lock box, mild sheet steel, for approx. 40 padlocks
- Seq:01
- b×d×h:227×89×152 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.