Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnels, pear shaped
Separating funnels, pear shaped
250 ml, 24/29 NS
Catalogus # 511-0755
Leverancier:   SciLabware
Separating funnels, pear shaped
Catalogus # 511-0755
Leverancier:  SciLabware
Separating funnels, pear shaped
Separating funnels, pear shaped
250 ml, 24/29 NS
Price
94,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Without graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Available with ground glass stopper and interchangeable PTFE key.
Specificaties
  • Huls:
    24/29 NS
  • Capaciteit:
    250 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.