Orders LinkContactUsLinkComponent
Micropipetten, minicaps®
6,66 µl, 72 mm
Catalogus # 612-2438
Leverancier:   HIRSCHMANN
Micropipetten, minicaps®
Catalogus # 612-2438
Leverancier:  HIRSCHMANN
Micropipetten, minicaps®
Micropipetten, minicaps®
6,66 µl, 72 mm
Price
97,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, niet gehepariniseerd, voor eenmalig gebruik.
  • Met gecertificeerde conformiteit
  • End-to-end: bevat het vermelde volume bij vulling van één uiteinde tot het andere
  • Een speciale verpakking biedt bescherming tijdens het transport
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Nauwkeurigheid: 0,5%
Reproduceerbaarheid: 1%
 : DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
 : 100 micropipetten verpakt in een glazen vial met dispenserdop voorzien van kleurcodering, 10 van deze vials zijn verpakt in een stevige kartonnen doos.
Specificaties
  • Capaciteit:
    6,66 µl
  • Lengte:
    72 mm
  • Seq:
    08