Micropipetten, ringcaps®
50 µl, 125 mm, Standard
Catalogus # 612-2409
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, met maatstreep, voor eenmalig gebruik.
- Kleurgecodeerd conform ISO voor duidelijke identificatie
- Met conformiteitsverklaring
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certificeringen: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Specificaties
- Type:Standard
- Capaciteit:50 µl
- Lengte:125 mm
- Seq:07
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.