Orders LinkContactUsLinkComponent
Micropipetten, ringcaps®
Micropipetten, ringcaps®
25 µl, 125 mm, Standard
Catalogus # 612-2405
Leverancier:   HIRSCHMANN
Micropipetten, ringcaps®
Catalogus # 612-2405
Leverancier:  HIRSCHMANN
Micropipetten, ringcaps®
Micropipetten, ringcaps®
25 µl, 125 mm, Standard
Price
30,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 ST
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, met maatstreep, voor eenmalig gebruik.
  • Kleurgecodeerd conform ISO voor duidelijke identificatie
  • Met conformiteitsverklaring
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certificeringen: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
  • Type:
    Standard
  • Capaciteit:
    25 µl
  • Lengte:
    125 mm
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.