Micropipetten, ringcaps®
20 µl, 125 mm, Standard
612-2404
DURAN® borosilicaatglas, met maatstreep, voor eenmalig gebruik.
- Kleurgecodeerd conform ISO voor duidelijke identificatie
- Met conformiteitsverklaring
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
- Type:Standard
- Capaciteit:20 µl
- Lengte:125 mm
- Seq:03