Orders LinkContactUsLinkComponent
Micropipetten, ringcaps®
Micropipetten, ringcaps®
10 µl, 125 mm, Standard
Catalogus # 612-2403
Leverancier:   HIRSCHMANN
Micropipetten, ringcaps®
Catalogus # 612-2403
Leverancier:  HIRSCHMANN
Micropipetten, ringcaps®
Micropipetten, ringcaps®
10 µl, 125 mm, Standard
Price
30,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 ST
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, met maatstreep, voor eenmalig gebruik.
  • Kleurgecodeerd conform ISO voor duidelijke identificatie
  • Met conformiteitsverklaring
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certifications: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
  • Type:
    Standard
  • Capaciteit:
    10 µl
  • Lengte:
    125 mm
  • Seq:
    02