Orders LinkContactUsLinkComponent
Micropipetten, ringcaps®
Micropipetten, ringcaps®
1/2/3/4/5 µl, 125 mm, Standard
Catalog # 612-2401
Supplier:   HIRSCHMANN
Micropipetten, ringcaps®
Catalog # 612-2401
Supplier:  HIRSCHMANN
Micropipetten, ringcaps®
Micropipetten, ringcaps®
1/2/3/4/5 µl, 125 mm, Standard
Price
34,70 €
Log in for availability
1 * 250 ST
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, met maatstreep, voor eenmalig gebruik.
  • Kleurgecodeerd conform ISO voor duidelijke identificatie
  • Met conformiteitsverklaring
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certifications: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Specifications
  • Type:
    Standard
  • Capaciteit:
    1/2/3/4/5 µl
  • Lengte:
    125 mm
  • Seq:
    01