Cleanroom tapes
Cleanroom tape, 50,8 mm
Catalogus # 817-0072
Leverancier: ULTRATAPE
Ga naar:
Product Details & Documents
These tapes are made of polyolefin with acrylic adhesive.
- Ultra low outgassing
- Low sulfur, low halogen and low heavy metal
- Adhere lightly to plastics for easy removal
- Leaves no residue and particulates
Ideaal voor zowel constructiewerkzaamheden als werkzaamheden tijdens het proces. Tevens handig voor sealbags, waferhouders, algemeen gebruik en licht constructiewerk.
Length: 54,8 m
Kleur: wit
Specificaties
- Breedte:50,8 mm
- Omschrijving:Cleanroom tape