Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
250 ml, 2,0 ml, 320 mm, 2,0 ± ml
Catalogus # 612-0073
Leverancier:   SciLabware
Maatcilinders
Catalogus # 612-0073
Leverancier:  SciLabware
Maatcilinders
Maatcilinders
250 ml, 2,0 ml, 320 mm, 2,0 ± ml
Price
34,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • White enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Specificaties
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Hoogte:
    320 mm
  • Indeling:
    2,0 ml
  • Tolerantie:
    2,0 ± ml
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Base for 10 ml cylinders (612-0065)
    Base for 10 ml cylinders (612-0065)
    BIBB4500/00
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 28,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Base for 25 ml cylinders (612-0067)
    Base for 25 ml cylinders (612-0067)
    BIBB4500/01
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 28,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Base for 250 ml cylinders (612-0073, 612-0090)
    Base for 250 ml cylinders (612-0073, 612-0090)
    BIBB4500/06M
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 49,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Base for 100 ml cylinders (612-0071, 612-0088)
    Base for 100 ml cylinders (612-0071, 612-0088)
    BIBB4500/04M
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 46,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Base for 50 ml cylinders (612-0069, 612-0086)
    Base for 50 ml cylinders (612-0069, 612-0086)
    BIBB4500/02M
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 46,20 €