Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
10 ml, 0,2 ml, 150 mm, 0,2 ± ml
  612-0065
 :   SciLabware
Maatcilinders
  612-0065
Maatcilinders
Maatcilinders
10 ml, 0,2 ml, 150 mm, 0,2 ± ml
18,10 €
1 * 2 ST
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • White enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Hoogte:
    150 mm
  • Indeling:
    0,2 ml
  • Tolerantie:
    0,2 ± ml
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • BIBB4500/00
    Base for 10 ml cylinders (612-0065)
    1 * 10 ST - 28,40 €
  •  
    Omschrijving
  • BIBB4500/01
    Base for 25 ml cylinders (612-0067)
    1 * 10 ST - 28,40 €
  •  
    Omschrijving
  • BIBB4500/06M
    Base for 250 ml cylinders (612-0073, 612-0090)
    1 * 10 ST - 49,50 €
  •  
    Omschrijving
  • BIBB4500/04M
    Base for 100 ml cylinders (612-0071, 612-0088)
    1 * 10 ST - 46,20 €
  •  
    Omschrijving
  • BIBB4500/02M
    Base for 50 ml cylinders (612-0069, 612-0086)
    1 * 10 ST - 46,20 €