Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
250 ml, 2 ml, 335 mm, 2 ± ml
Catalogus # 612-0061
Leverancier:   SciLabware
Maatcilinders
Catalogus # 612-0061
Leverancier:  SciLabware
Maatcilinders
Maatcilinders
250 ml, 2 ml, 335 mm, 2 ± ml
Price
36,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
Certificeringen: BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Specificaties
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Hoogte:
    335 mm
  • Indeling:
    2 ml
  • Tolerantie:
    2 ± ml