Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
50 ml, 1 ml, 200 mm, 1 ± ml
Catalogus # 612-0059
Leverancier:   SciLabware
Maatcilinders
Catalogus # 612-0059
Leverancier:  SciLabware
Maatcilinders
Maatcilinders
50 ml, 1 ml, 200 mm, 1 ± ml
Price
22,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
 : BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Specificaties
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Hoogte:
    200 mm
  • Indeling:
    1 ml
  • Tolerantie:
    1 ± ml