Büchner trechters
30 mm, 35 ml, P100
Catalogus # 511-0801
Leverancier: DIXON SCIENTIFIC
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass
- With sintered glass disc
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
For paper or membrane filtration disc.
Specificaties
- Ø plaat:30 mm
- Porositeit:P100
- Capaciteit:35 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.