Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen
40 ml, P16, 30 mm
  511-0795
Filterkroezen
  511-0795
Filterkroezen
40 ml, P16, 30 mm
61,00 €
1 * 1 ST
Borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • Ø plaat:
    30 mm
  • Poriëngrootte:
    P16
  • Capaciteit:
    40 ml