Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen
Filterkroezen
40 ml, P100, 30 mm
Catalogus # 511-0793
Leverancier:   DIXON SCIENTIFIC
Filterkroezen
Catalogus # 511-0793
Leverancier:  DIXON SCIENTIFIC
Filterkroezen
40 ml, P100, 30 mm
Price
61,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with sintered glass disc.
Specificaties
  • Ø plaat:
    30 mm
  • Poriëngrootte:
    P100
  • Capaciteit:
    40 ml