Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide, Supelco®
Natriumhydroxide, Supelco®
Fibre carton, 50 kg
Catalogus # 1.06467.9050
Corrosief
Leverancier:   Merck
Natriumhydroxide, Supelco®
Catalogus # 1.06467.9050
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide, Supelco®
Fibre carton, 50 kg
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
824,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck index:14,08627
  • Kokend Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:323 °C
  • Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:215-185-5
  • ADR:8,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:1823
  • BEREIKEN:01-2119457892-27
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Solubility:
    1090 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    323 °C
  • Molar Mass:
    40.00 g/mol
  • Boiling Point:
    1390 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    (20 °C)
  • Density:
    2.13 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
Specificaties
  • Verpakking:
    Fibre carton
  • VPE:
    50 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.