Orders LinkContactUsLinkComponent
Analytische molen, A 11 basic
Analytische molen, A 11 basic
A 11 standaard analytische molen, UK-stekker
Catalogus # 432-0027
Analytische molen, A 11 basic
Catalogus # 432-0027
Leverancier:  
Analytische molen, A 11 basic
Analytische molen, A 11 basic
A 11 standaard analytische molen, UK-stekker
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
Analytische mixer, a11. 1 * 1 ST Catalogus #412-1111
Product 412-1111 is een vervanging voor 432-0027 en heeft dezelfde verpakking en specificaties, maar kan een andere hoeveelheid zijn.
Product Details & Documents
Deze maalmolen maalt op twee verschillende manieren: kloppend malen van harde, broze of niet-elastische materialen met de hoogwaardige, roestvrijstalen klopper, die kan worden gebruikt voor monsters met een Mohs-hardheid van maximaal zes. De A 11 maakt ook snijbewegingen; ideaal voor verpulvering van zachte, vezelige materialen met een optioneel snijblad.
  • Twee verschillende types maalbewerking: kloppend en snijdend malen
  • Vochtige en gelatineachtige materialen kunnen worden verpulverd door toevoeging van water
  • De met glasvezel versterkte PTFE-maalkamer kan worden gebruikt in combinatie met vloeibare stikstof (voor verbrossing van gemalen materialen)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Certifications: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 43
Delivery information: Geleverd inclusief klopper en maalkamer van 80 ml, en exclusief snijblad. Er zijn allerlei toebehoren verkrijgbaar, afzonderlijk te bestellen.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    A 11 standaard analytische molen, UK-stekker
  • Seq:
    002
  • Max. invoergrootte korrels:
    10 mm
  • Cat. No.:
    432-0027
  • b×d×h:
    85×85×240 mm
  • Bedrijfscyclus aan/uit:
    1/10 min
  • Toerental:
    28000 min⁻¹ vast
  • Omtreksnelheid:
    53 m/s
  • Motorvermogen opname/afgifte:
    160/100 W
  • Nuttige inhoud:
    80 ml
  • Gewicht:
    1,5 kg
  • Overbelastingsbeveiliging:
    ja
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Beater A11.3
    Beater A11.3
    412-1102
    Verpulvert stoffen met een Mohs-hardheid van maximaal 9
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 274,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Trechter, A 11.7
    Trechter, A 11.7
    431-2114
    Gebruik met vloeibare stikstof, Voorkomt spatten bij schenken
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 301,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Spare 80 ml grinding chamber
    Spare 80 ml grinding chamber
    412-0001
    Toepassingen bij lage temperatuur (-200 °C). ETFE en versterkt glasvezel met roestvrijstalen inlaat hebben een goede chemische bestendigheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 545,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Dubbelklopper
    Dubbelklopper
    431-2113
    Gebruik maximaal Mohs-hardheid 3. Kan alleen worden Gebruikt met maalkamer van 250 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 586,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Spare beater A11.1
    Spare beater A11.1
    412-1100
    Verbrijzelen van substanties met een Maximale Mohs hardheid van 6
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 131,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Cutting blade A11.2
    Cutting blade A11.2
    412-1101
    Verbrijzelen van zachte, vezelachtige materialen
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 220,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • 250 ml grinding chamber
    250 ml grinding chamber
    412-1112
    Gebruik met dubbele klopper 431-2113. Polycarbonaat met roestvrij staal inlaat. Niet geschikt Voor Gebruik met vloeibare stikstof
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 738,00 €