Orders LinkContactUsLinkComponent
Moppen, PolyGen™
Moppen, PolyGen™
Mop head, sterile
Catalogus # 129-0520
Leverancier:   MICRONOVA
Moppen, PolyGen™
Catalogus # 129-0520
Leverancier:  MICRONOVA
Moppen, PolyGen™
Moppen, PolyGen™
Mop head, sterile
Price
94,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Het schurende weefsel met dubbele werking is speciaal aangepast voor farmaceutische en biotechnologische projecten. De koppen kunnen direct met de handgreep van glasvezel/PP worden gebruikt, of via de adapter met snelontkoppeling worden bevestigd aan de universele handgreep.
  • De mop kan reinigen met een droge afwerking, of desinfectanten aanbrengen die een lange droogtijd vereisen
  • Het speciale visgraatweefsel verzekert dat er geen onafgewerkte randen zijn, zodat een laag partikelgehalte gegarandeerd is
  • Geluste strengen van polyester, pluisarm
  • Herbruikbaar, wasbaar en autoclaveerbaar
Bestelinformatie: mop koppen en handgreep dienen afzonderlijk te worden besteld
Specificaties
  • Omschrijving:
    Mop head, sterile
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MicroMop® Adapter: PP clamp adapter to hold Micromop and PolyGen series of floor mops, attaches to SSU series of handles
    MicroMop® Adapter: PP clamp adapter to hold Micromop and PolyGen series of floor mops, attaches to SSU series of handles
    129-0170
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 137,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Lengte
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Uitschuifbare handgreep van roestvrij staal met snelkoppeling
    Uitschuifbare handgreep van roestvrij staal met snelkoppeling
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Roestvrij staal 304
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 314,00 €