Orders LinkContactUsLinkComponent
Moppen, PolyGen™
Moppen, PolyGen™
Mop
Catalog # 129-0167
   Afvalvermindering
Supplier:   MICRONOVA
Moppen, PolyGen™
Catalog # 129-0167
Supplier:  MICRONOVA
   Afvalvermindering
Moppen, PolyGen™
Moppen, PolyGen™
Mop
Price
84,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Het schurende weefsel met dubbele werking is speciaal aangepast voor farmaceutische en biotechnologische projecten. De koppen kunnen direct met de handgreep van glasvezel/PP worden gebruikt, of via de adapter met snelontkoppeling worden bevestigd aan de universele handgreep.
  • De mop kan reinigen met een droge afwerking, of desinfectanten aanbrengen die een lange droogtijd vereisen
  • Het speciale visgraatweefsel verzekert dat er geen onafgewerkte randen zijn, zodat een laag partikelgehalte gegarandeerd is
  • Geluste strengen van polyester, pluisarm
  • Herbruikbaar, wasbaar en autoclaveerbaar
Ordering information: mop koppen en handgreep dienen afzonderlijk te worden besteld
Specifications
  • Omschrijving:
    Mop
  • Cat. No.:
    129-0167
  • Environmentally Preferable:
    Afvalvermindering
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 129-0170
    MicroMop® Adapter: PP clamp adapter to hold Micromop and PolyGen series of floor mops, attaches to SSU series of handles
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 137,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Lengte
    Materiaal
    Availability
    Price
  • 129-0551
    Uitschuifbare handgreep van roestvrij staal met snelkoppeling
    965 - 1829 mm
    Roestvrij staal 304
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 314,00 €