pH electrodes
Combination pH electrode, refillable, with bulb end, Combination pH electrode, bulb type, 0 - 11, 0...+50 °C, Glas, 3M KCl (refillable), Annular ceramic, 12×120 mm, BNC, 1 m cable, Low ionic strength solutions
Catalogus # JENW99960-42
Leverancier: Cole-Parmer
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Aansluiting:BNC, 1 m cable
- Ø×L:12×120 mm
- Voor:Low ionic strength solutions
- Type:Combination pH electrode, bulb type
- Omschrijving:Combination pH electrode, refillable, with bulb end
- Materiaal:Glas
- Seq:09
- Diafragma:Annular ceramic
- Elektroliet:3M KCl (refillable)
- Temperatuur:0...+50 °C
- pH:0 - 11
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.