Stirring rods
Stirring rod, PP, 3 mm, 120 mm
Catalogus # SARS81.970
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specificaties
- Ø:3 mm
- Omschrijving:Stirring rod
- Lengte:120 mm
- Materiaal:PP
- Seq:01