Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheppen
Scheppen
25 ml, 70 mm, 30 mm
Catalogus # 231-0359
Leverancier:   NICKEL ELECTRO
Scheppen
Catalogus # 231-0359
Leverancier:  NICKEL ELECTRO
Scheppen
Scheppen
25 ml, 70 mm, 30 mm
Price
63,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Round bottom. Ideal for use as weighing boats etc.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Specificaties
  • Breedte:
    30 mm
  • Capaciteit:
    25 ml
  • Lengte:
    70 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.