Micropipetten, ringcaps®
44,7 µl, 125 mm, Sodium-hep
Catalog # 613-2413
Supplier: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, met maatstreep, voor eenmalig gebruik.
- Kleurgecodeerd conform ISO voor duidelijke identificatie
- Met conformiteitsverklaring
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certifications: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Spécifications
- Type:Sodium-hep
- Capaciteit:44,7 µl
- Lengte:125 mm