Orders LinkContactUsLinkComponent
Spuiten
Spuiten
Spuit, glas, centrale tuit van metaal, luer-slip, maatverd. 2,0 ml, 20 ml
Catalogus # 613-4513
Leverancier:   MURRAY S
Spuiten
Catalogus # 613-4513
Leverancier:  MURRAY S
Spuiten
Spuiten
Spuit, glas, centrale tuit van metaal, luer-slip, maatverd. 2,0 ml, 20 ml
Price
29,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Specificaties
  • Volume:
    20 ml
  • Omschrijving:
    Spuit, glas, centrale tuit van metaal, luer-slip, maatverd. 2,0 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.