Orders LinkContactUsLinkComponent
Spuiten
Spuiten
Spuit, glas, centrale tuit van metaal, luer-slip, maatverd. 1,0 ml, 10 ml
Catalogus # 613-4512
Leverancier:   MURRAY S
Spuiten
Catalogus # 613-4512
Leverancier:  MURRAY S
Spuiten
Spuiten
Spuit, glas, centrale tuit van metaal, luer-slip, maatverd. 1,0 ml, 10 ml
Price
12,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Specificaties
  • Volume:
    10 ml
  • Omschrijving:
    Spuit, glas, centrale tuit van metaal, luer-slip, maatverd. 1,0 ml