Spuiten
Spuit, glas, centrale tuit van metaal, luer-slip, maatverd. 0,5 ml, 5 ml
613-4516
: MURRAY S
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
- Volume:5 ml
- Omschrijving:Spuit, glas, centrale tuit van metaal, luer-slip, maatverd. 0,5 ml