Forceps
Stomp, 115 mm
Catalogus # 232-0030
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Blunt, narrow flutes
- For dissecting and general applications
Specificaties
- Type:Stomp
- Lengte:115 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.