Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M505
Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M505
turkoois
Catalogus # 720-1552
Leverancier:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M505
Catalogus # 720-1552
Leverancier:  Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M505
turkoois
Price
231,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.500 ST
Product Details & Documents
Made from high density polymer. These cassettes, with lids, keep specimens safe whilst submerged in liquid.
  • Flow-through slots maximise fluid exchange and ensure effective drainage
  • Resistant to histological solvents
  • Integral lid
  • Front writing face inclined 35°
  • Available in 11 non cytotoxic, non metallic colours, as well as three fluorescent colours
Verpakking: Each case contains three boxes of 500 cassettes.
Specificaties
  • Kleur:
    turkoois
  • Seq:
    13
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.