Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M505
grijs
Catalogus # 720-1563
Leverancier: Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M505
Catalogus # 720-1563
Leverancier: Simport Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Made from high density polymer. These cassettes, with lids, keep specimens safe whilst submerged in liquid.
- Flow-through slots maximise fluid exchange and ensure effective drainage
- Resistant to histological solvents
- Integral lid
- Front writing face inclined 35°
- Available in 11 non cytotoxic, non metallic colours, as well as three fluorescent colours
Verpakking: Each case contains three boxes of 500 cassettes.
Specificaties
- Kleur:grijs
- Seq:09
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.