Orders LinkContactUsLinkComponent
Hersluitbare monsterzakken, BiTran®
Hersluitbare monsterzakken, BiTran®
Specimen re-sealable bags, 230×300 mm
Catalogus # 720-2350
Leverancier:   CELLPATH
Hersluitbare monsterzakken, BiTran®
Catalogus # 720-2350
Leverancier:  CELLPATH
Hersluitbare monsterzakken, BiTran®
Hersluitbare monsterzakken, BiTran®
Specimen re-sealable bags, 230×300 mm
Price
556,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Het BiTran-zaksysteem is ontworpen voor het transporteren van nat weefsel van de ene naar de andere plaats en voor de korte tot lange termijn opslag van weefsel.
De zakken zijn vervaardigd van een speciale barrièrefolie met een unieke dubbele ritssluiting. De barrièrefolie is ondoordringbaar voor formalinedamp, waardoor er geen gevaarlijke dampen in het laboratorium of andere ruimtes terechtkomen zodra de zak is afgesloten. De dubbele ritssluiting zorgt voor een lekvrije sluiting die gemakkelijk zo vaak als nodig geopend en gesloten kan worden.
  • Lekvrij
  • Bewezen langdurige opslag
  • Ruimtebesparend
  • Goed zichtbare barrièrefolie
De BiTranStor Box is verkrijgbaar voor de langdurige opslag van tissues in BiTran-zakken. De dozen zijn draagbaar en stapelbaar en bieden een kosteneffectieve oplossing voor de opslag van BiTranbags.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specificaties
  • Omschrijving:
    Specimen re-sealable bags
  • Afmetingen:
    230×300 mm