Weefselopslagdozen, BlocStor™
Tissue storage boxes
Catalogus # 720-2357
Leverancier: CELLPATH
Ga naar:
Product Details & Documents
Uit gerecycleerd karton.
- Sterk en toch licht
- Met voorbedrukt archielabel ter identificatie
Delivery information: Geleverd in platte verpakking.
Specificaties
- Omschrijving:Tissue storage boxes
- Seq:01