Orders LinkContactUsLinkComponent
Standaarden
Standaarden
Vochtigheidsstandaard, 80% RV, ±1,2% RV, 80% RV, 5 Ampoul
Catalogus # 620-2226
Leverancier:   ROTRONIC INSTRUMENTS
Standaarden
Catalogus # 620-2226
Leverancier:  ROTRONIC INSTRUMENTS
CAS-nummer:  
Standaarden
Standaarden
Vochtigheidsstandaard, 80% RV, ±1,2% RV, 80% RV, 5 Ampoul
CAS-nummer:  
Price
88,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 Ampul
Product Details & Documents
Although most relative humidity (RH) probes have excellent long-term stability, it is recommended that their calibration be checked regularly.
  • Traceable to national standard – SCS (Swiss Calibration Service) certificate included
  • Ampoules contain unsaturated salt solutions (~0,8 ml)
  • Inexpensive on-site calibration
  • Simple and safe to use
  • 10 year shelf life
  • Practical packs of five ampoules of the same humidity value
Levering: Each ampoule is labelled with the humidity value and serial number.
Let op: Values and accuracy (measurement uncertainty values) below are measured at 23 °C.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    80% RV
  • VPE:
    5 Ampoul
  • Omschrijving:
    Vochtigheidsstandaard
  • Relatieve vochtigheid (RV%):
    80% RV
  • Juistheid:
    ±1,2% RV
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.