Pipette tips
Type Gilson, 5 - 200 µl, +, transparant, Bulk, 1000 per zak
Catalogus # LPIT152143
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- CE-IVD:+
- Verpakt:Bulk, 1000 per zak
- Volume:5 - 200 µl
- Tip stijl:Type Gilson
- Tip kleur:transparant