Sample vials, trident vials
Squat, 14,00 ml, 23×58 mm, Ja
Catalogus # 212-7061
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Product Details & Documents
Vials made from neutral glass with PP screw cap. Designed for a wide variety of uses in the laboratory, production, more.
- Robust and economical, will withstand moderate temperature change
- Screw cap with foil coated insert for a better seal
- Easy handling
Emballage: For production related reasons, the number of vials per box may vary.
Specificaties
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:23×58 mm
- Capaciteit:14,00 ml
- Omschrijving:Squat
- Seq:09
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.