Monster container, Squat
Squat, 28,25 ml, 27×72 mm, Ja
Catalogus # 212-7070
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Product Details & Documents
Vials made from neutral glass with snap-on lid. Designed for a wide variety of uses in the laboratory, production, more.
- Wide opening for easy filling and emptying
- With beaded rim and sealing snap-on lid
- Robust and economical, will withstand moderate temperature change
Verpakking: For production related reasons, the number of vials per box may vary.
Specificaties
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:27×72 mm
- Capaciteit:28,25 ml
- Omschrijving:Squat
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.