Flat optical windows
Flat optics rectangular, Kwartsglas, SUPRASIL® 300, 12,5 × 45 mm, 1,25 mm
Catalogus # HELL665-000-46
Leverancier: Hellma
Ga naar:
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Specificaties
- Venstermateriaal:Kwartsglas, SUPRASIL® 300
- Omschrijving:Flat optics rectangular
- Afmetingen:12,5 × 45 mm
- Dikte:1,25 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.