Flat optical windows
Schijf met platte optiek, Kwartsglas, SUPRASIL®, 22 mm, 1,25 mm
Catalog # HELL202-40
Supplier: Hellma
Jump to:
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Specifications
- Venstermateriaal:Kwartsglas, SUPRASIL®
- Omschrijving:Schijf met platte optiek
- Afmetingen:22 mm
- Dikte:1,25 mm