Pasteurpipetten, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 230 mm, -, Bulk
Catalog # 612-1103
Supplier: Poulten & Graf
Jump to:
Product Details & Documents
Glas, met graduatie, met of zonder wattenstop, steriel of niet-steriel.
- Precisiepipetten met een grotere wanddikte voor het leveren van product van de hoogste kwaliteit in combinatie met een grotere sterkte, die het risico van breken tijdens transport, tijdens gebruik en tijdens het aanbrengen van PVC-ballonetjes verkleinen
- Standaardpipetten met buitendiameter bovendeel 6,8 - 7,1 mm, wanddikte 0,50-0,53 mm en buitendiameter spuitstuk 1,50 ±0,2 mm
Documents
Specifications
- Ø uitw.:6,8 - 7,1 mm
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Lengte:230 mm
- Seq:06